Learn More
5-Brom-2-nitrophenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056191
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15472399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64966.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27684-84-0 | C6H4BrNO3 | 218.006 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27684-84-0
Summenformel C6H4BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 218.006
MDL-Nummer MFCD03095027
InChI-Schlüssel DTWHNSNSUBKGTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-nitrophenol, phenol, 5-bromo-2-nitro, 3-bromo-6-nitrophenol, 4-bromo-2-hydroxynitrobenzene, 2-nitro-5-bromophenol, 5-bromo-2-nitro-phenol, phenol,5-bromo-2-nitro, pubchem16073, acmc-1cct0, 5-bromanyl-2-nitro-phenol
PubChem CID 13970496
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-nitrophenol
Schmelzpunkt 40°C to 41°C
Farbe Gelb
Menge 5 g
Beilstein 2329085
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 218.01
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff