Learn More
5-Brom-2-Pyrazinamin, tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-pyrazinamine |
CAS Min. % | 97.0 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 174 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |