Learn More
5-Brom-3-Methoxysalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429402 100 g 100 Gramm
11409402 5 g 5 Gramm
11419402 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11429402 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10137.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5034-74-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5034-74-2
Summenformel C8H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.045
MDL-Nummer MFCD00016593
InChI-Schlüssel MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 262238
IUPAC-Name 5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Menge 100 g
Beilstein 2328601
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 98%