Learn More
5-Brom-3-methyl-benzol-1,2-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10524653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10524653 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10422484 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524653 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07383DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 76153-06-5
Summenformel C7H9BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 201.067
InChI-Schlüssel UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 5-bromo-3-methyl, 2,3-diamino-5-bromotoluene, 5-bromo-2,3-diaminotoluene, bromomethylbenzenediamine, pubchem22667, ksc642k2n, 5-bromo-2,3-diamino-toluene, 5-bromo-2.3-diamino-toluene
PubChem CID 1516397
IUPAC-Name 5-brom-3-methylbenzol-1,2-diamin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-methylbenzene-1, 2-diamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 201.07
Reinheit (%) 97%