Learn More
5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491500 1 g 1 Gramm
11401510 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491500 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26927.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16634-88-1 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16634-88-1
Summenformel C7H4BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 246.016
MDL-Nummer MFCD00130110
InChI-Schlüssel YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-bromo-3-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, salicylaldehyde, 5-bromo-3-nitro, acmc-209du3, 5-bromo-3-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromobenzaldehyde
PubChem CID 618699
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 97%