Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolylphosphat-Dinatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, is used for the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Bromo-4-chlor-3-indolylphosphat-Dinatriumsalz, wird für den kolorimetrischen Nachweis von alkalischen Phosphatase-markierten Molekülen verwendet, 5-Bromo-4-Chlor-3-Indolylphosphat (BCIP) und Nitroblau-Tetrazolium (NBT) sind erhältlich. Das BCIP/NBT-Substratsystem ist vielseitig und funktioniert in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Northern Southern und Western Blotting, In-situ-Hybridisierung und Immunhistochemie.
Löslichkeit
Wasserlöslich (50 mg/ml). Unlöslich in Dimethylformamid.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt |
Farbe | Blau bis Weiß |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Synonym | sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/mL). Insoluble in dimethylformamide. |
Formelmasse | 370.43 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only