Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolylphosphat-Dinatriumsalz, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037513
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
102185-33-1
C8H4BrClNNa2O4P
370.43
MFCD00036757
OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
6097197
Dinatrium;-(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)-phosphat
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
102185-33-1
C8H4BrClNNa2O4P
370.43
MFCD00036757
OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
6097197
Dinatrium;-(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)-phosphat
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
It is an histochemical substrate for alkaline phosphatase. For the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein histochemisches Substrat für alkalische Phosphatase. Für den kolorimetrischen Nachweis von alkalischen Phosphatase-markierten Molekülen sind5-Bromo-4-Chlor-3-Indolylphosphat (BCIP) und Nitroblau-Tetrazolium (NBT) erhältlich. Das BCIP/NBT-Substratsystem ist vielseitig und funktioniert in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Northern Southern und Western Blotting, In-situ-Hybridisierung und Immunhistochemie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Toluol.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Trocken lagern. Von Oxidationsmitteln, Hitze und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Menge 1 g
Beilstein 4722243
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and toluene.
Formelmasse 370.43
Reinheit (%) ≥98%