Learn More
5-Brom-4-Fluor-2-Methylanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448998 5 g 5 Gramm
15438998 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62480.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 627871-16-3 | Molecular Formula: C7H7BrFN | Molecular Weight: 204.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627871-16-3
Summenformel C7H7BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 204.04
MDL-Nummer MFCD05865218
InChI-Schlüssel DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene, 5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzenamine, benzenamine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-bromo-4-fluoro-o-toluidine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-phenylamine, 2-amino-4-bromo-5-fluoro-toluene, 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene 5-bromo-4-fluoro-2-methylaniline, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-aniline, acmc-20agns, pubchem2934
PubChem CID 2782786
IUPAC-Name 5-Brom-4-Fluor-2-methylanilin
SMILES CC1=CC(F)=C(Br)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Menge 5 g
Formelmasse 204.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest