Learn More
5-Bromo-DL-Tryptophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776677 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10482313 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10725941 1 g Glasflasche 1 Gramm
10686334 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10482313
Marke: Thermo Scientific Acros 107515000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6548-09-0 | C11H11BrN2O2 | 283.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6548-09-0
Summenformel C11H11BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 283.13
MDL-Nummer MFCD00005648
InChI-Schlüssel KZDNJQUJBMDHJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-dl-tryptophan, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl propanoic acid, 5-bromotryptophan, tryptophan, 5-bromo, 5-bromo-tryptophan, 2-amino-3-5-bromoindol-3-yl propanoic acid, acmc-20a9ck, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl-propionic acid, 5-bromo-dl-tryptophan, sr-2-amino-3-5-bromoindolyl propionic acid
PubChem CID 96735
IUPAC-Name 2-amino-3-(5-brom-1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=C(Br)C=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-DL-tryptophan
Schmelzpunkt 261.0°C to 267.0°C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Formelmasse 283.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver