Learn More
5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30802353
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30802353 25 g
30793240 10 g
30798433 5 g
30787615 250 mg
30787714 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30802353 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10259825g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
CAS 1753-75-9
Summenformel C6H3BrN2S
MDL-Nummer MFCD00460091
Menge 25 g
SMILES BrC1=CC2=NSN=C2C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 215.07
Reinheit (%) 95%