Learn More
5-Brombenzofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromobenzofurazan |
CAS | 51376-06-8 |
Summenformel | C6H3BrN2O |
MDL-Nummer | MFCD02682026 |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54 |
InChI-Schlüssel | ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | BrC1=CC2=NON=C2C=C1 |
IUPAC-Name | 5-Brom-2,1,3-Benzoxadiazol |
Molekulargewicht (g/mol) | 199.01 |