Learn More
5-Bromobenzothiophene, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007377
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31007377 100 g
30997980 10 g
30989448 1 g
30991342 25 g
30998313 5 g
31003460 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31007377 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10874100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromobenzothiophene
CAS 4923-87-9
Summenformel C8H5BrS
MDL-Nummer MFCD03069318
Menge 100 g
SMILES BrC1=CC2=C(C=C1)SC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 213.09
Reinheit (%) 97%