Learn More
5-(Brommethyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazol, tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Bromomethyl)-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole |
CAS Min. % | 80.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 330.25 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |