missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30963710
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30963710 1 g
30958345 100 mg
30963701 5 g
30952785 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30963710 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD103341g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole
CAS 32863-31-3
Summenformel C7H5BrN2O
MDL-Nummer MFCD00174369
Menge 1 g
SMILES BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 213.03
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.