missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 38353-06-9 |
| Summenformel | C4H3BrN2O |
| MDL-Nummer | MFCD00233952 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | O=C1N=CC(Br)=CN1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.98 |
| Reinheit (%) | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?