Learn More
MedChemExpress 5-BrUTP sodium salt
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 94.0% |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 33.33 mg/mL (Need ultrasonic) |
| CAS | 161848-60-8 |
| Synonym | 5-Bromouridine 5'-triphosphate sodium salt |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.