Learn More
5-Carbamoyl-2-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484916
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484916 1 g 1 Gramm
15494916 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59262.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1412905-42-0
Summenformel C13H17BFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 265.09
MDL-Nummer MFCD18730404
InChI-Schlüssel RBEAFMIZDXOHAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 99738340
IUPAC-Name 4-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=CC(=C1)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 265.09
Reinheit (%) 96%