Learn More
5-Carbethoxyuracil, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30955005
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30955005 1 g
30953863 5 g
30954561 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30955005 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1031681g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Carbethoxyuracil
CAS 28485-17-8
Summenformel C7H8N2O4
MDL-Nummer MFCD00057337
Menge 1 g
SMILES O=C(C1=CNC(N=C1O)=O)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 184.15
Reinheit (%) 97%