Learn More
(5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphoniumbromid, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 457.35 |
| Reinheit (%) | 97% |