missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-1-Indanon, TRC

Artikelnummer. 30361649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361649 5 g -
30361797 25 g 25 Gramm
30361179 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30361649 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3672355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 42348-86-7
Summenformel C9H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 166.6
IUPAC-Name 5-Chloro-2,3-Dihydroinden-1-One
SMILES Clc1ccc2C(=O)CCc2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-Indanone
Menge 5 g
Synonym 5-Chloro- 1-indanone, 5-Chloro-1-indanone, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 5-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one
InChI-Formel InChI=1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
Formelmasse 166.0185
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.