Learn More
5-Chlor-1-Pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022880
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
14267-92-6
C5H7Cl
102.56
MFCD00001014
UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chloride
84308
5-Chlorpent-1-yn
C#CCCCCl
14267-92-6
C5H7Cl
102.56
MFCD00001014
UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chloride
84308
5-Chlorpent-1-yn
C#CCCCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-pentyne
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 67°C to 69°C (145.0 mmHg)
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)3C∽CH
Brechungsindex 1.4430 to 1.445
Menge 5 g
Beilstein 01, III, 958
Relative Dichte 0.96
Formelmasse 102.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-1-pentyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.