Learn More
5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369435 10 g -
11379435 100 g 100 Gramm
11389435 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18655.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3380-34-5 | C12H7Cl3O2 | 289.536 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
5-Chlor-2-(2,4-Dichlorphenoxy)phenol, wirkt als Bakteriostat und Konservierungsmittel für kosmetische und Waschmittelzusammensetzungen. Es wird auch als Antiseptikum, Desinfektionsmittel und Antikonvulsivum verwendet. Es ist eine der Hauptinhaltsstoffe in Shampoos, Deodorants, Zahnpasten, Mundspülungen und Haushaltsreinigungsprodukten. Es hemmt das Wachstum von Bakterien und Pilzen auf Textiloberflächen und verleiht damit Wolle, Synthetik, Mischungen und Vliesstoffen einen Geruchsschutz.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Methanol, Diethylether und Natriumhydroxid-Lösung (1 M). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Zersetzt sich beim Erhitzen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3380-34-5
Summenformel C12H7Cl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 289.536
MDL-Nummer MFCD00800992
InChI-Schlüssel XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym triclosan, 5-chloro-2-2,4-dichlorophenoxy phenol, irgasan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, cloxifenolum, triclosanum, irgasan dp300, stri-dex face wash, aquasept, sapoderm
PubChem CID 5564
ChEBI CHEBI:164200
IUPAC-Name 5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)O)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2057142
Merck Index 14,9657
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,methanol,diethyl ether and sodium hydroxide solution (1M). Slightly soluble in water.
Formelmasse 289.55
Reinheit (%) 99%