Learn More
5-Chloro-2'-deoxyuridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420967
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16420967 50 mg
16405516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16420967 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112669
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 5-Chloro-2'-deoxyuridine, a thymine analog, is to study the potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors.
5-Chloro-2'-deoxyuridine, a thymine analog, is to study the potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2'-deoxyuridine
CAS 50-90-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H11ClN2O5
Menge 50 mg
Synonym 5-Chlorodeoxyuridine CldU
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (951.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(Cl)=C2)=O)=O)O1)O
Molekulargewicht (g/mol) 262.65
Formelmasse 262.65
Reinheit (%) 99.18%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation