Learn More
5-Chlor-2'-Desoxyuridin, MP Biomedicals™
168.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chlor-2'-Desoxyuridin |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | > 98 % |
Menge | 0.1 g |
Formelmasse | 262.65 |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Chloro-2'-deoxyuridine
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.