Learn More
5-Chlor-2-methoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472367 100 g 100 Gramm
11482367 500 g 500 Gramm
11492367 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11472367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14244.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-03-4 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-03-4
Summenformel C7H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 157.597
MDL-Nummer MFCD00007777
InChI-Schlüssel WBSMIPLNPSCJFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloroanisole, 5-chloro-o-anisidine, benzenamine, 5-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-5-chloroaniline, tulabase fast red r, tulabase fast red rc, 4-chloro-2-aminoanisole, o-anisidine, 5-chloro, 5-chloro-2-methoxyphenylamine, p-chloro-o-aminoanisole
PubChem CID 66763
IUPAC-Name 5-Chlor-2-methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxyaniline
Schmelzpunkt 79°C to 84°C
Siedepunkt 135°C (8 mmHg)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2233
Beilstein 879161
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 98%