Learn More
5-Chlor-2-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11487206
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11487206 25 g 25 Gramm
11374659 1 g 1 Gramm
11477206 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11487206 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25527.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5306-98-9 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5306-98-9
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
MDL-Nummer MFCD00060672
InChI-Schlüssel KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-o-cresol, 5-chloro-2-cresol, o-cresol, 5-chloro, phenol, 5-chloro-2-methyl, 3-chloro-6-methylphenol, 2-methyl-5-chlorophenol, 4-chloro-2-hydroxytoluene, 5-chloro-2-methyl-phenol, phenol,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 79192
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methylphenol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methylphenol
Schmelzpunkt 70°C to 75°C
Siedepunkt 109°C to 112°C (15 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3437
Beilstein 1906683
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Chloro-2-methylphenol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-o-cresol