Learn More
5-Chlor-2-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028292
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11374659 1 g 1 Gramm
11477206 5 g 5 Gramm
11487206 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11374659
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25527.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5306-98-9 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5306-98-9
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
MDL-Nummer MFCD00060672
InChI-Schlüssel KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-o-cresol, 5-chloro-2-cresol, o-cresol, 5-chloro, phenol, 5-chloro-2-methyl, 3-chloro-6-methylphenol, 2-methyl-5-chlorophenol, 4-chloro-2-hydroxytoluene, 5-chloro-2-methyl-phenol, phenol,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 79192
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methylphenol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methylphenol
Schmelzpunkt 70°C to 75°C
Siedepunkt 109°C to 112°C (15 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3437
Beilstein 1906683
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 98%