Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluormethyl)Anilin, 95 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Schmelzpunkt | 112°C to 114°C |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Formelmasse | 240.57 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |