Learn More
5-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10612695 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10009271 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10282542 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612695 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD04371DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35375-74-7
Summenformel C7H4ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.566
MDL-Nummer MFCD01312277
InChI-Schlüssel AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
PubChem CID 2773813
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 240.57
Reinheit (%) 97%