Learn More
5-Chlor-2-(Trifluormethoxy)benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434877
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15434877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32184.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092461-18-1
Summenformel C8H5ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 239.58
MDL-Nummer MFCD11519356
InChI-Schlüssel NRAWYPLVPCUXOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzamide, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzamide, jrd
PubChem CID 57361681
IUPAC-Name 5-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
SMILES NC(=O)C1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Schmelzpunkt 127°C to 129°C
Menge 250 mg
Formelmasse 239.58
Reinheit (%) 97%