missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-N-(4-(N-(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl)phenethyl)-2-methoxybenzamide, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31032707
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31032707 100 g
31019860 25 g
31018379 1 g
31024469 500 g
31027440 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31032707 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD103656100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Chemischer Name oder Material 5-Chloro-N-(4-(N-(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl)phenethyl)-2-methoxybenzamide
CAS 10238-21-8
Summenformel C23H28ClN3O5S
MDL-Nummer MFCD00056625
Menge 100 g
SMILES O=C(NCCC1=CC=C(S(=O)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O)C=C1)C3=CC(Cl)=CC=C3OC
Molekulargewicht (g/mol) 494.00
Reinheit (%) 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.