Learn More
5-Chloro-N-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30946791
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30946791 50 mg
30947268 1 g
30932355 5 g
30937059 100 mg
30941994 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30946791 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12184350mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-N-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
CAS 248281-84-7
Summenformel C19H17ClN2O3
MDL-Nummer MFCD08689859
Menge 50 mg
SMILES C1=CC=C(Cl)C2=C1N(C(=C(C2=O)C(=O)N(CC)C3=CC=CC=C3)O)C
Molekulargewicht (g/mol) 356.80
Reinheit (%) 98%