Learn More
5-Chlorsulfonyl-2-hydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10324622
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
10324622 1 g 1 Gramm
10557664 5 g 5 Gramm
2 options
Product Code. 10324622
Brand: Thermo Scientific Maybridge CD11776DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 17243-13-9
Summenformel C7H5ClO5S
Molekulargewicht (g/mol) 236.62
MDL-Nummer MFCD00052974
InChI-Schlüssel SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy-benzoic acid, 5-chlorosulfonyl salicylic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, benzoic acid,5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, 5-chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoicacid, acmc-1cis5, 5-chlorosulphonyl salicylic acid
PubChem CID 2777240
IUPAC-Name 5-Chlorsulfonyl-2-hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 236.63
Reinheit (%) 97%