Learn More
5-Chlorsulfonyl-2-hydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2702965
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10324622
Marque: Thermo Scientific Maybridge CD11776DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 17243-13-9
Summenformel C7H5ClO5S
Molekulargewicht (g/mol) 236.62
MDL-Nummer MFCD00052974
InChI-Schlüssel SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy-benzoic acid, 5-chlorosulfonyl salicylic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, benzoic acid,5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, 5-chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoicacid, acmc-1cis5, 5-chlorosulphonyl salicylic acid
PubChem CID 2777240
IUPAC-Name 5-Chlorsulfonyl-2-hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 5-Chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 236.63
Reinheit (%) 97%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis