Learn More
5-Chlorvanillsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495233 5 g 5 Gramm
11405243 25 g 25 Gramm
11415243 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495233 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12841.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62936-23-6 | C8H7ClO4 | 202.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62936-23-6
Summenformel C8H7ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 202.59
MDL-Nummer MFCD00016531
InChI-Schlüssel XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44215
IUPAC-Name 3-Chlor-4-hydroxy-5-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovanillic acid
Schmelzpunkt 242°C to 248°C
Menge 5 g
Beilstein 2648897
Synonym 5-chlorovanillic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy benzoic acid, 5-chlorovanillicacid, 5-chloro-vanillic acid, acmc-1b2hg, chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
Formelmasse 202.6
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch