Learn More
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30782322
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30782322 250 mg
30770033 1 g
30765077 100 mg
30769898 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30782322 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13981250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide
CAS 1431-39-6
Summenformel C12H14N2O2S
MDL-Nummer MFCD00004000
Menge 250 mg
SMILES O=S(C1=C2C=CC=C(N(C)C)C2=CC=C1)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 250.32
Reinheit (%) 98%