Learn More
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31104597
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31104597 25 g
31093245 250 mg
31092429 5 g
31104091 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31104597 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1385125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
CAS 605-65-2
Summenformel C12H12ClNO2S
MDL-Nummer MFCD00003985
Menge 25 g
SMILES O=S(C1=C2C=CC=C(N(C)C)C2=CC=C1)(Cl)=O
Molekulargewicht (g/mol) 269.75
Reinheit (%) 97%