Learn More
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl fluoride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30959072
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30959072 250 mg
30954053 1 g
30953395 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30959072 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13856250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl fluoride
CAS 34523-28-9
Summenformel C12H12FNO2S
MDL-Nummer MFCD00042702
Menge 250 mg
SMILES CN(C)C(C=CC=C12)=C1C=CC=C2S(=O)(F)=O
Molekulargewicht (g/mol) 253.29
Reinheit (%) 98%