Learn More
MedChemExpress 5-FAM
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekulargewicht | 376.32 g/mol |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 31 mg/mL (82.38 mM) ∣ H2O : 1 mg/mL (2.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Ziel | HBV |
| CAS | 76823-03-5 |
| Synonym | 5-Carboxyfluorescein |