Learn More
5-Fluor-1,3-Dimethyl-2-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416310 1 g 1 Gramm
11426310 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416310 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27166.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 315-12-8 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 315-12-8
Summenformel C8H8FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.155
MDL-Nummer MFCD03413407
InChI-Schlüssel KDPQDERPJHLWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluoro-2-nitrobenzene, benzene, 5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 4-fluoro-2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene,5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 5-fluoro-2-nitro-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 12651353
IUPAC-Name 5-Fluor-1,3-dimethyl-2-nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[N+](=O)[O-])C)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Menge 1 g
Formelmasse 169.16
Reinheit (%) 98%