Learn More
5-Fluor-2-Hydroxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459457
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15459457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52716.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 259209-20-6
Summenformel C6H6BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.92
MDL-Nummer MFCD03095357
InChI-Schlüssel TWDQSJDFXUMAOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-hydroxyphenyl boronic acid, 5-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 2-borono-4-fluorophenol, boronic acid, 5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5-fluoro-2-hydroxy phenylboronic acid, boronic acid,b-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, pubchem19871, 5-fluoro-2-hydroxy-phenyl boronic acid, acmc-209gna, ablock ab-12-3331
PubChem CID 3772476
IUPAC-Name (5-fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(O)C=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 160°C to 166°C
Menge 250 mg
Formelmasse 155.92
Reinheit (%) 97%