Learn More
5-Fluor-2-Iodanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368656 5 g 5 Gramm
11358656 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11368656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17723.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 255724-71-1 | C6H5FIN | 237.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 255724-71-1
Summenformel C6H5FIN
Molekulargewicht (g/mol) 237.02
MDL-Nummer MFCD02093953
InChI-Schlüssel UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 5-fluoro-2-iodo, 5-fluoro-2-iodo-aniline, 5-fluoro-2-iodo-phenylamine, 2-iodo-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-iodophenylamine, pubchem1535, acmc-20a2iw, 3-fluoro-6-iodoaniline, intermediates-zcf02682, 5-fluoro-2-iodobenzenamine
PubChem CID 2774512
IUPAC-Name 5-Fluor-2-Iodanilin
SMILES NC1=C(I)C=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-iodoaniline
Schmelzpunkt 40°C to 42°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 8478850
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 237.02
Reinheit (%) 97%