Learn More
5-Fluor-2-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028202
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11487056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25381.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-29-3
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
MDL-Nummer MFCD00007764
InChI-Schlüssel JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 67774
IUPAC-Name 5-Fluor-2-methylanilin
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylaniline
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Siedepunkt 98°C to 100°C (15 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.538
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2637584
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 98%