Learn More
5-Fluor-2-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10672843 1 g 1 Gramm
10467632 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672843 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00714DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-28-1
Summenformel C8H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 153.156
MDL-Nummer MFCD00205105
InChI-Schlüssel VPAFHFHYJHZKSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide,5-fluoro-2-methyl, benzamide, 5-fluoro-2-methyl-9ci, 5-fluoro-2-methyl-benzamide, 5-fluoranyl-2-methyl-benzamide, 5-fluoro-2-methylbenzamide, benzamide, 5-fluoro-2-methyl, 2-carbamoyl-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluamide
PubChem CID 2737374
IUPAC-Name 5-Fluor-2-methylbenzamid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylbenzamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 153.16
Reinheit (%) 97%