Learn More
5-Fluor-2-Methylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343217
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13750.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21900-39-0 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21900-39-0
Summenformel C8H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 172.58
MDL-Nummer MFCD00236681
InChI-Schlüssel HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,5-fluoro-2-methyl, acmc-1ciaq, 2-methyl-5-fluorobenzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl benzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
PubChem CID 2737383
IUPAC-Name 5-Fluor-2-methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Dichte 1.27
Siedepunkt 108°C (24 mmHg)
Brechungsindex 1.532
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2574820
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 172.59
Reinheit (%) 98%