Learn More
5-Fluor-2-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11401637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401637 1 g -
11411637 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25606.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-85-7
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD00673009
InChI-Schlüssel CKJOSIHYVLHIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-fluoro-o-cresol, 5-fluoro-2-methyl-phenol, pubchem1502, 2-methyl-5-fluorophenol, acmc-1afs5, 5-fluoranyl-2-methyl-phenol, ksc494a2f
PubChem CID 2774616
IUPAC-Name 5-Fluor-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methylphenol
Dichte 1.157
Siedepunkt 66°C (4 mmHg)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.514
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 3234863
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%