Learn More
5-Fluor-2-Methylphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 167.21 |
| Reinheit (%) | 97% |