Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30986503
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30986503 1 g
30969110 1 kg
30970641 25 g
30980343 500 g
30979848 10 g
30976786 100 g
30969268 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30986503 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD103081g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
CAS 395-81-3
Summenformel C7H4FNO3
MDL-Nummer MFCD00153175
Menge 1 g
SMILES C1=C(F)C=CC(=C1C=O)[N+](=O)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
Reinheit (%) 98%