Learn More
5-Fluor-2-Nitrotoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451678 10 g 10 Gramm
11461678 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11451678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13944.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 446-33-3 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-33-3
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD00007283
InChI-Schlüssel JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-nitrotoluene, 3-fluoro-6-nitrotoluene, 4-fluoro-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-5-fluoro toluene, benzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro, toluene, 5-fluoro-2-nitro, 2-nitro-5-fluorotoluene, 2-methyl-4-fluoronitrobenzene, 3-methyl-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro-benzene
PubChem CID 94956
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Methyl-1-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-nitrotoluene
Schmelzpunkt ∼20°C
Dichte 1.27
Siedepunkt 97°C to 98°C (10 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.528
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2046652
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) ≥98%