Learn More
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464907 5 g 5 Gramm
15454907 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15464907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32216.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092460-82-6
Summenformel C8H3F4NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.112
MDL-Nummer MFCD11519332
InChI-Schlüssel DIDAOKVLBIJKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, jrd, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 57364466
IUPAC-Name 5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C#N)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Brechungsindex 1.4355
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 205.11
Reinheit (%) 97%